Documentos
C0295
Sigma-Aldrich
Z-Pro-OSu
Sinônimo(s):
N-Cbz-L-proline N-hydroxysuccinimide ester, Z-L-proline hydroxysuccinimide ester
About This Item
Fórmula linear:
C17H18N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
356.41
Beilstein:
500781
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCc3ccccc3