Documentos Principais
C0293
Sigma-Aldrich
Cytidine-2-14C
aqueous solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
243.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
aqueous solution
Extensão da rotulagem
40-60 mCi per mmol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(O)C2O
Embalagem
serum bottle
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)