Documentos Principais
BR29953
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL, one mark
About This Item
Código UNSPSC:
41121510
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
AR-Glass
Características
supplementary to DIN range
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 27452
capacidade
2 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.According to DIN EN ISO 648.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)