Documentos Principais
BR27460
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX) type 3 (zero on top)
capacity 2 mL, type 3 (zero on top), subdivision, 0.1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
AR-Glass
Características
graduation
subdivision 0.1 mL
according to DIN 12 697
supplementary to DIN range
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 27452
faixa de medição
accuracy: 0.1 mL
capacidade
2 mL
Descrição geral
AR-Glass(R), DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)