Documentos Principais
BMSIPS2050PS3
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diâmetro × C
68 mm × 400 mm
Descrição geral
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this stainless steel flat propeller has 3 holes.
Adsorvente de anticorpo
stirring, mixing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)