Documentos
BMSIPD960038S
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 9.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPD9600-38S
diâm. do cordão
9.5 mm
compatibilidade
4mm PE and PC vials
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pack of loose 3/8 inch Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.