BM991.1536.01
B Medical MT25
Transport Device (Box)
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene device
Características
CE compliant: no
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
B Medical Systems
capacidade
1.55 ft3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
1.55 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (26) 450ml or (40) 270ml bag , Top Loading, Ext/Int: Molded Polyethylene, Cold Life: up to 109 hrs. At +32°C /up to 74 hrs. at +43°C
Aplicação
Cold Chain
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)