Documentos Principais
BM0021
Sigma-Aldrich
BMY-14802
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-(4-Fluorophenyl)-4-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)-1-piperazine butanol, (±)-BMY 14802, BMS 181100, BMY-014802, BMY14802
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22F2N4O
Número CAS:
Peso molecular:
348.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(C(O)CCCN2CCN(C3=NC=C(F)C=N3)CC2)C=C1
InChI
1S/C18H22F2N4O/c19-15-5-3-14(4-6-15)17(25)2-1-7-23-8-10-24(11-9-23)18-21-12-16(20)13-22-18/h3-6,12-13,17,25H,1-2,7-11H2
chave InChI
ZXUYYZPJUGQHLQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BMY-14802 is a potent and selective sigma-1 (σ1) receptor antagonist with an IC50 value of approximately 100 nM. BMY-14802 shows low affinity at serotonin (5-HT) 1A and adrenergic σ1 receptors and minimal activity at dopamine receptors. BMY-14802 has exhibited antipsychotic activity in rodent models and anti-dyskinetic effects against L-DOPA with preservation of antiparkinsonian efficacy.
Características e benefícios
BMY-14802 is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Informações legais
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3