BM0015
BMS-309403
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[2′-(5-Ethyl-3,4-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)[1,1′-biphenyl]-3-yl]oxy]acetic acid, BMS 309403
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)COC1=CC(C2=CC=CC=C2N3C(CC)=C(C4=CC=CC=C4)C(C5=CC=CC=C5)=N3)=CC=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)