Documentos Principais
BM0012
Sigma-Aldrich
BMS-191095 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R,4S)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, (3R-trans)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-Benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, BMS 191095 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21ClN4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
445.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC2=CC=C(C#N)C=C2[C@H](N(CC3=NC=CN3)C4=CC=C(Cl)C=C4)[C@H]1O.[H]Cl
InChI
1S/C22H21ClN4O2.ClH/c1-22(2)21(28)20(17-11-14(12-24)3-8-18(17)29-22)27(13-19-25-9-10-26-19)16-6-4-15(23)5-7-16;/h3-11,20-21,28H,13H2,1-2H3,(H,25,26);1H/t20-,21+;/m0./s1
chave InChI
TZLMTXNZECPICU-JUDYQFGCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BMS-191095 is a potent and selective mitochondrial ATP-sensitive K1 channel (KATP) channel opener devoid of peripheral vasodilating activity.
BMS-191095 is a potent and selective mitochondrial ATP-sensitive K1 channel (KATP) channel opener devoid of peripheral vasodilating activity. BMS-191095 improves postischemic recovery of function and reduced lactate dehydrogenase release in the isolated rat hearts.
Características e benefícios
BMS-191095 is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Informações legais
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)