BCK594-IV-FC-L
ClickTech EdU Cell Proliferation Kit 594 for FC IV
sufficient for 50 assays, Kit size L
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fluorescência
λex 584 nm; λem 603 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
1. Imaging kit (BCK-IV-IM)
2. Flow cytometry kit (BCK-IV-FC)
3. High throughput screening – HTS kit (BCK-IV-HTS)
You can select the above kits with the dye of choice and the right EdU content for your animal model.
Depending on your animal model or the number of animals to be tested you can choose between three kit sizes S, M, and L with increasing EdU content, as indicated in the following table.
Kit Size Content of EdU
S 50 mg
M 500 mg
L 1000 mg
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)