Documentos Principais
BAF199220001
Bel-Art® Pestle for 1.5 mL Microcentrifuge Tubes
round PTFE conical bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiais
round PTFE bottom
stainless steel shaft
Diâmetro do eixo
3.2 mm
Descrição geral
Stainless steel shaft 3.2mm (1/8") diameter can be hand held or mounted in motorized chuck.
Homogenize samples in common size microcentrifuge tubes
  • PTFE pestle available with round or flat tip
  • Designed to fit most 1.5 ml tubes
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)