BAF188751600
Floating Microcentrifuge Tube Bubble Rack
Holds 20 x 0.5 mL tubes, round polymethylpentene
Sinônimo(s):
tube storage
Selecione um tamanho
R$ 201,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 201,00
Produtos recomendados
Materiais
round polymethylpentene
Características
autoclavable
Holds 20 x 0.5 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18875-1600
Diâmetro do furo
7.7 mm
plataforma D.E. × espessura
95 mm × 6.4 mm
Descrição geral
Buoyant polymethylpentene rack is ideal for incubating microtubes in a beaker of water.
- Withstands boiling for 30 minutes at 100°C (212°F)
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Leg length: 19mm (3/4")
- 7.7mm (5/16") holes fit 0.5ml MCT tubes
- Fits in 1000ml beaker
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)