BAF135511001
Bel-Art® Gel Staining Box with Cover
translucent polypropylene, size 5 × 5 × 2 in.
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
translucent polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13551-1001
tamanho
5 × 5 × 2 in.
capacidade
750 mL
Descrição geral
Conveniently stain, fix, destain and manipulate electrophoresis gels
- Boxes with snap fit lids feature drain with LDPE plug
- Choose from clear PMP or economical polypropylene construction
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)