B9928
Anti-Bone Morphogenetic Protein Receptor 2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BMP R2
About This Item
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BMPR2(659)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade