B9673
1-Bromo-3-chloropropane
for isolation of RNA
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-chloropropane, I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
About This Item
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
144-145 °C (lit.)
densidade
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
chave InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- less toxic alternative to chloroform
- compatible with TRI reagent for isolation of RNA with decreased DNA contamination
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
O TRI Reagent é um reagente de etapa única que possibilita o isolamento simultâneo de DNA, RNA e proteína. Este protocolo descreve o preparo das amostras, bem como a extração de várias amostras e resolução de problemas.
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents