Documentos Principais
B9630
Sigma-Aldrich
Bromopyruvic acid
~98%
Sinônimo(s):
3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2COCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
166.96
Beilstein:
1746786
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
~98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
chave InChI
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N