Documentos Principais
B9541
SAFC
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19ClOSi
Número CAS:
Peso molecular:
290.86
Beilstein:
5037778
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (GC)
contém
~0.5% CaCO3 as stabilizer
densidade
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
chave InChI
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)