Documentos Principais
B9384
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Sinônimo(s):
3-Bromopropionaldehyde trimethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
195.05
Beilstein:
1421628
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
p.e.
67-70 °C/2.8 mmHg (lit.)
densidade
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
chave InChI
WMDHQEHPOVOEOG-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)