Documentos Principais
B911-GS
Sigma-Aldrich
Bovine Endometrial Cell Growth Supplement (50 ml x 2)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
1 yr
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)