B8556
Hemocyanin from mollusk
buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Blue Carrier®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Concholepas sp. (Concholepas concholepas )
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
bioconjugation: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3