Documentos Principais
B8011
Sigma-Aldrich
DL-Benzylsuccinic acid
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
GTOFKXZQQDSVFH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)