Documentos Principais
B7795
Sigma-Aldrich
Biotinyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H42N6O12S
Número CAS:
Peso molecular:
686.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
Aplicação
Affinity ligand for caspase 3 and for apopain.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)