Documentos Principais
B7502
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-naphthyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
265.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)