Documentos Principais
B7160
Nalgene® bottles, style 2125
capacity 4,000 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 758,00
R$ 758,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 758,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 758,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round natural bottle
white polypropylene screw closure
Junta
Joints threaded neck (83B)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2125-4000
diâmetro do frasco × A
155 mm × 338 mm
capacidade
4,000 mL
Descrição geral
Round, heavy-duty, thick walled, wide-mouth bottles.
Características e benefícios
  • Nalgene® wide mouth heavy-duty bottles are specially designed for extra-rugged use.
  • Ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals.
  • Includes leak-proof closure for preventing sample loss.
  • Suitable for use as a reservoir and waste trap in automated instrumentation.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)