Documentos Principais
B6934
Sigma-Aldrich
BeKm-1
lyophilized powder, >98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
apparent mol wt ~4 kDa by SDS-PAGE
solubilidade
aqueous buffer: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Thr-Asp-Ile-Lys-Cys-Ser-Glu-Ser-Tyr-Gln-Cys-Phe-Pro-Val-Cys-Lys-Ser-Arg-Phe-Gly-Lys-Thr-Asn-Gly-Arg-Cys-Val-Asn-Gly-Phe-Cys-Asp-Cys-Phe s-Asp-Cys-Phe [Disulfide bridges: 7-28, 13-33, 17-35]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Specifically blocks ERG1 K+ channels.
Outras notas
Major component in Mesobuthus eupeus
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)