Documentos Principais
B6005
Supelco
Batyl alcohol
≥98%
Sinônimo(s):
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecyl ether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propanediol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
344.57
Beilstein:
1725677
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Ensaio
≥98%
pf
71-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
chave InChI
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3