B5763
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
Sinônimo(s):
MTBSTFA
About This Item
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
p.e.
172-175 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
chave InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?