B5256
DL-α-O-Benzylglycerol
≥98%
Sinônimo(s):
1-O-Benzyl-rac-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
chave InChI
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Aliphatic diether analogs of glyceride-derived lipids. I. Synthesis of d-alpha,beta-dialkyl glyceryl ethers.
M KATES et al.
Biochemistry, 2, 394-397 (1963-03-01)
Vincent J Huber et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(1), 411-417 (2008-01-10)
The in vitro inhibitory effects and in silico docking energies of 18 compounds with respect to aquaporin 4 (AQP4) were investigated. More than half of the compounds tested showed inhibitory activity in the in vitro functional assay and included the