Documentos Principais
B5042
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate
≥98% (titration)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
418.96
Beilstein:
4619219
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (titration)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Kajigaeshi, S., et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)