B4555
Benazoline oxalate salt
solid
Sinônimo(s):
4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenyl)-1H-imidazole oxalate salt
About This Item
Formulário
solid
solubilidade
H2O: ≤8 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ncc[nH]3
InChI
1S/C13H10N2.C2H2O4/c1-2-4-11-9-12(6-5-10(11)3-1)13-14-7-8-15-13;3-1(4)2(5)6/h1-9H,(H,14,15);(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
RIKYOUPROWKIIF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)