B4056
Bisindolylmaleimide XI hydrochloride
≥98% (TLC), solid
Sinônimo(s):
Ro 32-0432
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)cc3ccc(cc23)C4=C(C(=O)NC4=O)c5cn(C)c6ccccc56
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
chave InChI
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3