Documentos Principais
B2876
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Beilstein:
3204905
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
chave InChI
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N