Documentos Principais
B2545
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-carboxy-14C
aqueous solution
About This Item
Fórmula linear:
C6H514COOH
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
aqueous solution
Extensão da rotulagem
1-20 mCi per mmol
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[14C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+2
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-WGGUOBTBSA-N
Embalagem
serum bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)