Documentos Principais
B2280
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-L-fucopyranoside
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15BrClNO5
Número CAS:
Peso molecular:
392.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
chave InChI
ZMYJTGDNFZJYFN-FAKBCLHFSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3