B2050
3-Bromo-7-nitroindazole
≥98% (TLC), powder
About This Item
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
light yellow
solubilidade
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2c(Br)n[nH]c12
InChI
1S/C7H4BrN3O2/c8-7-4-2-1-3-5(11(12)13)6(4)9-10-7/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges