Documentos
B1150
Sigma-Aldrich
Bombesin fragment 8-14
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H57N11O7S
Número CAS:
Peso molecular:
811.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95% (HPLC)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc2c[nH]c3ccccc23)C(C)C)C(N)=O
Informações sobre genes
human ... GRP(2922)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agonist