Documentos
B1133
Sigma-Aldrich
Behenic anhydride
~98%
Sinônimo(s):
Docosanoic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H86O3
Número CAS:
Peso molecular:
663.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
~98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC