Documentos Principais
B0431
Sigma-Aldrich
Anti-Bcl-10 (MK-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~32 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using trypsin-treated sections of rat spleen
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysate from 4-6x105 human THP-1/Raji cells
microarray: suitable
western blot: 1:500 using whole extract of human THP-1/ Raji cells and mouse NIH3T3 fibroblasts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BCL10(8915)
mouse ... Bcl10(12042)
rat ... Bcl10(83477)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to the human Bcl-10 sequence (amino acids 1-17) conjugated to KLH.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% BSA and 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)