Documentos Principais
B010
Sigma-Aldrich
Benextramine tetrahydrochloride
Sinônimo(s):
BHC, Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane), Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane);, N,N′′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[N′-(2-methoxyphenylmethyl)-1,6-hexanediamine] dihydrochloride, N,N′-Bis(6-[o-Methoxybenzylamino]hexyl)cystamine, N,N′-Bis(6-[o-methoxybenzylamino]hexyl)cystamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H54N4O2S2 · 4HCl
Número CAS:
Peso molecular:
736.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCSSCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)