AXYPDW500CS
Deep well plate
for SBS FootPrint, size 96 wells, size 600 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Sinônimo(s):
Corning cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottom wells
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-DW-500-C-S
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
tamanho
600 μL
96 wells
adequação
suitable for PCR
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)