Documentos Principais
AXYPCR96FSW
PCR microplate, full skirt
size 96 wells, conical bottom white polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom white polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96-FS-W
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
200 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
200 μL
tipo de ligação
non-treated surface