Documentos Principais
AXYPCR384W
Corning® Axygen® PCR Microplate
with flat top, low profile, conical bottom white polypropylene wells, size 384 wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
384 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom white polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-384-W
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
40 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
40 μL
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)