Documentos Principais
AXYPCR384G
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 384 wells, conical bottom green polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
384 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom green polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-384-G
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
40 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
40 μL
adequação
suitable for (thermal cycling)
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)