Documentos Principais
AXYP96450VR
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom red polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais:
V-bottom red polypropylene wells
red plate
volume máximo:
500 μL
tamanho:
96 wells
volume de trabalho:
450 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
V-bottom red polypropylene wells
red plate
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-96-450V-R
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
volume máximo
500 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
450 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)