Documentos Principais
AXYMCT200O
Boil proof microtubes
size 2.0 mL, orange, pkg of 10x500tubes/cs
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante/nome comercial
Axygen Inc MCT-200-O
Corning
embalagem
pkg of 10x500tubes/cs
tamanho
2.0 mL
cor
orange
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (centrifugation)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)