Documentos Principais
AXYLC200RS
Pipette tips for BioTek Precision 2000
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
200 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc LC-200-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
capacidade
200 μL
volume
200 μL
cor
clear
Descrição geral
Product is only available in China.
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)