AXYFXF20LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips for Velocity
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
volume:
20 μL
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc FXF-20-L-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
capacidade
20 μL
volume
20 μL
Categorias relacionadas
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)