AXYFXF180LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 165 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips for Velocity
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc FXF-180-L-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
capacidade
165 μL
volume
165 μL
cor
clear
Características e benefícios
- Clear polypropylene with aerosol-resistant filter tips
- To ensure consistency in performance and quality, tips are produced to exact standards and are assembled automatically
- RNase/DNase-free and nonpyrogenic tips
- Compatible with Biomek® AP-96 head, Beckman Coulter™, SPAN-8, MP200, MP20, and AP-384 head
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)