Documentos Principais
AXYFX384R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
30 μL
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc FX-384-R
Corning
embalagem
pkg of 5x3840tips/cs
capacidade
30 μL
volume
30 μL
cor
clear
Categorias relacionadas
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)